Vai a
C4692
Utility carriers, Nalgene®
L × W × H 14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
Sinonimo/i:
laboratory storage, plastic storage box, Nalgene 7130-0010, benchtop tube storage, tube holder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 37.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 7130-0010
Material:
high-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
CHF 37.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
high-density polyethylene
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 7130-0010
L × W × H
14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
General description
Resilient. Molded-in center divider and handle. Stackable when empty for compact storage.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C4817C4567S7031
Utility carriers, Nalgene® L × W × H 15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
C4817
Utility carriers, Nalgene®
Storage box polycarbonate, can be washed and autoclaved repeatedly
Sigma-Aldrich
S7031
Storage box
manufacturer/tradename
Nalgene® 7130-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 7134-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 7131-0001
manufacturer/tradename
Nalgene® 5050-0001
material
high-density polyethylene
material
polypropylene
material
high-density polyethylene
material
polycarbonate
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 4 ea
L × W × H
14 3/4 in. (375 mm) × 9 1/2 in. (241 mm) × 6 in. (153 mm)
L × W × H
15 in. (381 mm) × 13 3/4 in. (350 mm) × 4 3/8 in. (111 mm)
L × W × H
15 in. (381 mm) × 14 in. (356 mm) × 10 1/2 in. (267 mm)
L × W × H
5 1/4 in. × 5 1/4 in. × 2 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Utility carriers, Nalgene®
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)