Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 149.00 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 478.00 |
Informazioni su questo articolo
form
powder
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C20H21N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-14H,7,15H2,1-2H3;1H
InChI key
VXEAYBOGHINOKW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Johnson & Johnson | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358) | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358) | Gene Information - | Gene Information human ... HTR2A(3356), HTR2C(3358) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclobenzaprine hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?