Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 157.00 | |
| 250 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 391.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Carvedilol, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(COC1=CC=CC2=C1C3=C(C=CC=C3)N2)CNCCOC4=CC=CC=C4OC
InChI
1S/C24H26N2O4/c1-28-21-10-4-5-11-22(21)29-14-13-25-15-17(27)16-30-23-12-6-9-20-24(23)18-7-2-3-8-19(18)26-20/h2-12,17,25-27H,13-16H2,1H3
InChI key
OGHNVEJMJSYVRP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Application
- as a β blocker to determine its effect on hypoxia inducible factor (HIF)-mediated erythropoiesis under hypoxia in vivo
- as a βAR antagonist for inhibition of bARs
- as a β-blocker to examine airway mechanics in fungus-challenged mice
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carvedilol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver,spleen,Uterus (including cervix),Adrenal gland
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3993-50MG | 04061833486801 |
| C3993-250MG | 04061832081571 |