Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 139.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106618
CHF 139.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartisterility
sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F37847-0300
I.D. × H
9.5 mm × 11 mm
General description
To isolate a clone, sterile grease (not included) is applied to bottom edge of cylinder and inverted over clone of choice. Provides an isolation chamber to trypsinize and recover clonal colonies.
Legal Information
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile; electron beam irradiated |
| manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0300 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0100 | manufacturer/tradename Bel-Art F37847-0200 | manufacturer/tradename Millipore TR1004 |
| packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging pack of 50 ea | packaging dish of 15 cylinders |
| I.D. × H 9.5 mm × 11 mm | I.D. × H 4.7 mm × 8 mm | I.D. × H 6.4 mm × 8 mm | I.D. × H - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3858-50EA | 04061832253589 |