Vai a
C3652
5α-Cholest-7-en-3β-ol
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5α,7-cholestene, Lathosterol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 185.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 576.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
386.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(CCC[C@@H](C)[C@@](CC[C@]1(C2=CC[C@@]3([H])C[C@@](O)(CC[C@]43C)[H])[H])([C@]1(CC[C@@]24[H])C)[H])C
InChI
1S/C27H46O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h10,18-21,23-25,28H,6-9,11-17H2,1-5H3/t19-,20+,21?,23?,24?,25?,26?,27?/m1/s1
InChI key
IZVFFXVYBHFIHY-IRRCOBOTSA-N
Application
5α-Cholest-7-en-3β-ol was used as a substrate in enzymatic assay for plasma cholesterol.[1] It was used to supplement diet of Daphnia galeata to study the effect on life-history traits.[2]
Biochem/physiol Actions
5α-Cholest-7-en-3β-ol (Lathosterol) is an intermediate in cholesterol biosynthesis pathway.[3] Lathosterol in serum is carried on lipoproteins and is indicative of the rate of cholesterol synthesis. It acts as a marker of synthesis of cholesterol and is not affected by dietary consumption of cholesterol.[4]
Preparation Note
5α-Cholest-7-en-3β-ol yields clear, colorless solution in chloroform at 10 mg/ml.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
D612826732C2394
Cholesterol from lanolin, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
26732
Cholesterol
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95%
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥90%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C3652-25MG04061833486153
C3652-100MG04061833075999