Vai a
C3637
Z-L-Lys-ONp hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N2-[(phenylmethoxy)carbonyl]-L-lysine 4-nitrophenyl ester hydrochloride (1:1) 
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23N3O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
437.87
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
EC Number:
218-546-5
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Z-L-Lys-ONp hydrochloride,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].NCCCC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C20H23N3O6.ClH/c21-13-5-4-8-18(22-20(25)28-14-15-6-2-1-3-7-15)19(24)29-17-11-9-16(10-12-17)23(26)27;/h1-3,6-7,9-12,18H,4-5,8,13-14,21H2,(H,22,25);1H/t18-;/m0./s1
InChI key
JFZLPXVXTZKFDV-FERBBOLQSA-N
Application
Z-L-Lys-ONp hydrochloride has been used as a substrate for trypsin to monitor hydrolysis reaction using mass spectroscopy studies.[1]
Biochem/physiol Actions
N-α-carbobenzoxy-L-lysine-p-nitrophenyl ester (Z-L-Lys-ONp) is a para-nitrophenol ester of N-CBZ-L-lysine. Z-L-Lys-ONp and other N-CBZ-amino acid p-nitrophenol esters are chromogenic substrates used for the differentiation and characterization of proteases and endopeptidases.[2][3] It acts as a substrate for bromelain.[4]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9689096629C3647
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)