Vai a
C3205
Nα,Nα-Bis(carboxymethyl)-L-lysine trifluoroacetate salt
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
N-(5-Amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H18N2O6 · C2F3O2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.28
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Quality Segment
assay
≥95% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.NCCCC[C@H](N(CC(O)=O)CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O6.C2HF3O2/c11-4-2-1-3-7(10(17)18)12(5-8(13)14)6-9(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h7H,1-6,11H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18);(H,6,7)/t7-;/m0./s1
InChI key
PKZCFUDHJJGMPN-FJXQXJEOSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)