Vai a
C277
Chloro-IB-MECA
solid, ≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Chloro-N6-(3-iodobenzyl)-adenosine-5′-N-methyluronamide, Cl-IB-MECA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 805.00
CHF 684.25
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’170.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H18ClIN6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
544.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
CHF 684.25
Prezzo di listinoCHF 805.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Biochem/physiol Actions
2-chloro-N(6)-(3-iodobenzyl)adenosine-5′-N-methylcarboxamide (Cl-IB-MECA) is a adenosine receptor. It protects against myocardial ischemia/reperfusion injury in mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
119139A2846529598
Chloro-IB-MECA solid, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C277
Chloro-IB-MECA
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
H2O: soluble
solubility
DMSO: 0.5 mg/mL
color
white
color
white
color
off-white to light tan
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C277-25MG04061832269917
C277-5MG04061833006108
C277-500MG04061833484586