Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 50 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 94.30 | |
| 250 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 341.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 94.30
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description For plant cell lysis | description - | description - | description - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| form solution | form liquid | form liquid | form solution |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2360-250ML | 04061838254894 |
| C2360-50ML | 04061838254900 |