Vai a
C1187
Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
white
Sinonimo/i:
vial cap inserts, vial identifier, Nalgene 5045-0000, colour coded insert, colour coded vial insert
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 20.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0000
Material:
polystyrene
CHF 20.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
color
white
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0937C0812C1062
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0004
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0003
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0005
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
color
white
color
green
color
blue
color
red
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1187-100EA04061832614304