Vai a
C1111
Nunc® 96 DeepWell plate, Well Cap Mat
chemically resistant, pre-slit; pierceable well cap mats, 50/cs
Sinonimo/i:
deepwell cap mat, well cap mat, Nunc 276011, plate sealing mat, rubber plate cover, rubber plate seal
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’240.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122102
Manufacturer/tradename:
Nunc 276011
Material:
silicone
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 10, case of 50
CHF 1’240.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone
sterility
non-sterile
feature
lid: no, Pre-slit; solvent resistant, but avoid 100% DMSO
packaging
pack of 10, case of 50
manufacturer/tradename
Nunc 276011
size
96 wells
color
natural
General description
Protect all 96 wells during short-term or long-term storage of chemicals or compounds with a single device using Nunc® 96-Well Cap Mats, which prevent contamination and evaporation of well contents. Designed specifically for use with microplates featuring ′shared wall′ technology. 96-well polypropylene DeepWell™ plates with “shared wall” technology also fit standard-height polypropylene 96-well microwell plates. 276011 pre-slit silicone caps can be pierced repeatedly. Do not use pre-slit silicone with 100% DMSO.
Features and Benefits
  • Chemically resistant.
  • For compind storage -80°C.
  • Working temperature -20°C to +120°C
  • Autoclavable.
  • Non sterile.
  • Pierable.
Legal Information
DeepWell is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TMO278616TMO276000TMO276002
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Nunc 276011
manufacturer/tradename
Nunc 278616
manufacturer/tradename
Nunc 276000
manufacturer/tradename
Nunc 276002
material
silicone
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 10, case of 50
packaging
case of 25 ea
packaging
case of 50 ea
packaging
case of 50 ea
size
96 wells
size
-
size
-
size
-
color
natural
color
-
color
natural
color
natural
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)