Vai a
C1046
Silicone sponge closures
size 38 mm
Sinonimo/i:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 397.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
CHF 397.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
size
38 mm
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0921CLS2679638Z279730
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
-
compatibility
-
size
38 mm
size
28 mm
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C1046-10EA04061835270002