Vai a
C102
8-Cyclopentyl-1,3-dimethylxanthine
≥98% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
8-Cyclopentyltheophylline, CPT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 263.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16N4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.28
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 263.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc([nH]c2C1=O)C3CCCC3
InChI
1S/C12H16N4O2/c1-15-10-8(11(17)16(2)12(15)18)13-9(14-10)7-5-3-4-6-7/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI key
SCVHFRLUNIOSGI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Biochem/physiol Actions
Selective A1 adenosine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H127A9657H1512
Haloperidol powder
Sigma-Aldrich
H1512
Haloperidol
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: slightly soluble <0.28 mg/mL, DMSO: ~16 mg/mL at 60 °C, 0.1 M NaOH: soluble, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.77 mg/mL
solubility
H2O: slightly soluble 1.5 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: >14 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 3 mg/mL, DMSO: soluble, H2O: insoluble, ethanol: soluble
color
white to off-white
color
white to beige
color
white
color
white
Gene Information
human ... ADORA1(134)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CYP11A1(1583), CYP17A1(1586), CYP19A1(1588)
rat ... Cyp19a1(25147)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), ADRA1A(148), ADRA2A(150), ADRA2C(152), CHRM1(1128), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), EBP(10682), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363), KCNH1(3756), KCNH2(3757), PRNP(5621)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Chrm1(25229), Chrm2(81645), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Drd4(25432), Hrh1(24448), Htr1a(24473), Htr1b(25075), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Oprs1(29336), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)