Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 119.00 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 240.00 | |
| 10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 372.00 | |
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 837.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Cyclophosphamide monohydrate, bulk package
Quality Level
assay
97.0-103.0% (HPLC)
form
powder
mp
49-51 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].ClCCN(CCCl)P1(=O)NCCCO1
InChI
1S/C7H15Cl2N2O2P.H2O/c8-2-5-11(6-3-9)14(12)10-4-1-7-13-14;/h1-7H2,(H,10,12);1H2
InChI key
PWOQRKCAHTVFLB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219)
General description
Application
- to test its antitumor effect on TC-1 tumor cells
- as a component of multidrug solution for isolation of resistant human burkitt lymphoma cell line
- in testing antitumor immunity in mouse tumor cell lines
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay 97.0-103.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information human ... ALDH1A1(216), ALDH1B1(219) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 49-51 °C (lit.) | mp - | mp 49-51 °C (lit.) | mp 47-52 °C, 49-51 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1A
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0768-5G | 04061835515851 |
| C0768-1G | 04061835506088 |
| C0768-10G | 04061833452059 |
| C0768-25G | 04061833023754 |