Vai a
C0125
Cacodylic acid
≥98%
Sinonimo/i:
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2As(O)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.00
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-883-4
Beilstein/REAXYS Number:
1736965
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
20835C4945G0549
Cacodylic acid ≥98%
Sigma-Aldrich
C0125
Cacodylic acid
Cacodylic acid ≥99.0%
Sigma-Aldrich
20835
Cacodylic acid
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cacodylic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Découvrez des tampons biologiques ultra purs pour l'échelle de la production. Nos solutions d'expert pour la production garantissent stabilité, la régulation du pH et la constance des approvisionnements.
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
Scoprite i nostri tamponi biologici di elevata purezza in volumi di processo. Con le nostre soluzioni produttive qualificate, vi assicurerete stabilità, controllo del pH e forniture costanti.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
C0125-25G04061833450185
C0125-5G04061833450192
C0125-250G04061833450178
C0125-100G04061833450161