Vai a
B7188
Blonanserin
≥98% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 311.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H30FN3
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 311.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
Dainippon Sumitomo
storage temp.
room temp
SMILES string
CCN1CCN(CC1)c2cc(-c3ccc(F)cc3)c4CCCCCCc4n2
InChI
1S/C23H30FN3/c1-2-26-13-15-27(16-14-26)23-17-21(18-9-11-19(24)12-10-18)20-7-5-3-4-6-8-22(20)25-23/h9-12,17H,2-8,13-16H2,1H3
InChI key
XVGOZDAJGBALKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Blonanserin is a D2/5-HT2 receptor antagonist; atypical antipsychotic.
Features and Benefits
This compound was developed by Dainippon Sumitomo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B3563B3438F5557
Blonanserin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B7188
Blonanserin
Bifonazole ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B3563
Bifonazole
Pyrabactin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B3438
Pyrabactin
Fasentin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F5557
Fasentin
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Dainippon Sumitomo
originator
Bayer
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to serotonin receptors for your research needs.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B7188-25MG04061832079349
B7188-5MG04061832079356