Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 355.00 CHF 301.75 |
Informazioni su questo articolo
CHF 301.75
Prezzo di listinoCHF 355.00Risparmia il 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
biotin conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct ELISA: 1:20,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Rat IgG (whole molecule)-Biotin antibody binds to all rat immunoglobulins.
Immunogen
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:20,000 | technique(s) direct ELISA: 1:30,000, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100, western blot: 1:30,000-1:60,000 | technique(s) direct ELISA: 1:10,000 |
| conjugate biotin conjugate | conjugate biotin conjugate | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B7139-1ML | 04061837514890 |