Vai a
B6008
Ponceau BS
Dye content ~60 %, Powder
Sinonimo/i:
Acid Red 66, Biebrich scarlet WS, Biebrich scarlet sodium salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 75.70
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 264.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H14N4Na2O7S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
556.48
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-084-5
MDL number:
Colour Index Number:
26905
Beilstein/REAXYS Number:
3883900
CHF 75.70
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ponceau BS, Dye content ≥55 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥55%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
red to brown
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
εmax
≥19000 at 510 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O7S2.2Na/c27-20-12-5-14-3-1-2-4-18(14)22(20)26-25-19-11-8-16(13-21(19)35(31,32)33)24-23-15-6-9-17(10-7-15)34(28,29)30;;/h1-13,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33);;/q;2*+1/p-2/b24-23+,26-25+;;
InChI key
VVAVKBBTPWYADW-RVTJCSDESA-L
Application
Ponceau BS has been used in Masson′s trichrome stain for the staining of collagen. It has also been used for eosinophil staining.
Biochem/physiol Actions
Ponceau BS is used in Masson′s trichrome staining procedure, along with acid fuchsin, for the labeling of collagen and muscle red.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C0644C8822P2395
Ponceau BS Dye content ≥55 %
Sigma-Aldrich
B6008
Ponceau BS
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
red to brown
color
-
color
red to brown
color
-
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
water: soluble 10 mg/mL, dark red
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)