Vai a
B5416
8-Bromo-cyclic adenosine diphosphate ribose
85% (HPLC), lyophilized powder
Sinonimo/i:
Br-cADP-ribose, Br-cADPR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H20BrN5O13P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
620.20
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
85% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Solubility:
H2O: 5 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
85% (HPLC)
form
lyophilized powder
color
white
solubility
H2O: 5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n([C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)OP(=O)(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]5O)O[C@H]4[C@H]3O)c(Br)nc12
InChI
1S/C15H20BrN5O13P2/c16-15-20-6-11(17)18-3-19-12(6)21(15)13-9(25)10-5(30-13)2-29-35(26,27)34-36(28,32-10)33-14-8(24)7(23)4(1-22)31-14/h3-5,7-10,13-14,22-25H,1-2H2,(H,26,27)(H2,17,18,19)/t4-,5-,7-,8-,9-,10-,13-,14+,36?/m1/s1
InChI key
PLQQKRPSINJWTK-VNMBDIRDSA-N
Biochem/physiol Actions
An antagonist of cyclic ADP-ribose (cADPR), and an endogenous metabolite of β-NAD+. cADPR has been shown to regulate calcium release from the endoplasmic and sarcoplasmic reticulum. In cells, cADPR is synthesized by ADP-ribosyl cyclase or CD38, a lymphocyte differentiation antigen.
Physical form
Lyophilized powder containing 10-20% sodium phosphate buffer salts
Preparation Note
Prepared enzymatically
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)