Vai a
B5258
N6-Benzoyladenine
≥99%, powder
Sinonimo/i:
6-(Benzoylamino)purine, 6-Benzamidopurine, 6-Benzoyladenine, n6-benzoyl adenosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 326.00
CHF 277.10
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’310.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H9N5O
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
Solubility:
warm ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
2-8°C
CHF 277.10
Prezzo di listinoCHF 326.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N6-Benzoyladenine, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
solubility
warm ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(Nc1ncnc2nc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C12H9N5O/c18-12(8-4-2-1-3-5-8)17-11-9-10(14-6-13-9)15-7-16-11/h1-7H,(H2,13,14,15,16,17,18)
InChI key
QQJXZVKXNSFHRI-UHFFFAOYSA-N
Application
N6-Benzoyladenine is used in the organic synthesis of adenine derivative molecules such as bicyclic adenine nucleoside via a condensation reaction between L-threo-pentofuranose derivative 1 and 6-N-benzoyladenine and to produce oxy-peptide nucleic acids.
Biochem/physiol Actions
N6-Benzoyladenine comprises of adenine moiety and is a potent inhibitor of bromodomain-containing protein 4 (BRD4). N6-Benzoyladenine modulates tumor necrosis factor α (TNF-α) levels. It elicits cytotoxicity in liver and ileum cancer cells and may serve as a potential candidate agent for cancer chemotherapy.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B4750B6506SML1967
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
warm ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)