Vai a
B4666
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt
≥90%, powder
Sinonimo/i:
X-NeuNAc
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 262.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 893.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C19H21BrClN2O9Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
559.72
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 262.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt, ≥90%
Quality Level
assay
≥90%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC1C(O)CC(OC1C(O)C(O)CO)(Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)C(O)=O
InChI
1S/C19H22BrClN2O9.Na.H/c1-7(25)23-15-10(26)4-19(18(29)30,32-17(15)16(28)11(27)6-24)31-12-5-22-9-3-2-8(20)14(21)13(9)12;;/h2-3,5,10-11,15-17,22,24,26-28H,4,6H2,1H3,(H,23,25)(H,29,30);;
InChI key
QOSVDASAURDXES-UHFFFAOYSA-N
General description
Chromogenic substrate for neuraminidase
Application
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt has been used as a substrate for determining the neuraminidase enzymatic activity of
  • avian mycoplasma samples
  • Ornithobacterium rhinotracheale, a poultry pathogen
  • canine mycoplasma samples
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B5285M8639N1516
assay
≥90%
assay
≥98%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Nga T Lao et al.
PloS one, 4(10), e7354-e7354 (2009-10-10)
Translation is most often terminated when a ribosome encounters the first in-frame stop codon (UAA, UAG or UGA) in an mRNA. However, many viruses (and some cellular mRNAs) contain "stop" codons that cause a proportion of ribosomes to terminate and
A survey of avian Mycoplasma species for neuraminidase enzymatic activity
Bercic RL, et al.
Veterinary Microbiology, 130(3-4), 391-397 (2008)
Ornithobacterium rhinotracheale has neuraminidase activity causing desialylation of chicken and turkey serum and tracheal mucus glycoproteins
Kastelic S, et al.
Veterinary Microbiology, 162(2-4), 707-712 (2013)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B4666-10MG04061832921310
B4666-2MG04061832921327