Vai a
B3436
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide
≥98% (HPLC), solid
Sinonimo/i:
C2-8
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 589.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H14Br2N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
510.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
CHF 589.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Brc1ccc(NC(=O)c2cccc(c2)S(=O)(=O)Nc3ccc(Br)cc3)cc1
InChI
1S/C19H14Br2N2O3S/c20-14-4-8-16(9-5-14)22-19(24)13-2-1-3-18(12-13)27(25,26)23-17-10-6-15(21)7-11-17/h1-12,23H,(H,22,24)
InChI key
SJJKUNDBFWUAQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl] benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin).
N-(4-Bromophenyl)-3-[[(4-bromophenyl)amino]sulfonyl]benzamide is the first inhibitor of aggregation of the polyglutamine (polyQ) sequence of the Huntington′s Disease protein (huntingtin); polyQ aggregation is neurotoxic, and inhibitors of aggregation may be therapeutic in HD and other polyQ diseases; C2-8 inhibited aggregation in HD PC12 cells with an IC50 of 50nM; when administered in food, suppressed neurodegeneration in vivo in the Drosophila HD model.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0618S4443C3118
SCH-28080 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S4443
SCH-28080
CPNQ ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C3118
CPNQ
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: soluble ~10 mg/mL at 60 °C (Sonicate), DMSO: soluble 12 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
H2O: insoluble <2 mg/mL, DMSO: >5 mg/mL
color
off-white
color
light brown
color
white to light tan
color
brown
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Xiaoqian Zhang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102(3), 892-897 (2005-01-12)
Polyglutamine (polyQ) disorders, including Huntington's disease (HD), are caused by expansion of polyQ-encoding repeats within otherwise unrelated gene products. In polyQ diseases, the pathology and death of affected neurons are associated with the accumulation of mutant proteins in insoluble aggregates.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B3436-25MG04061832269320
B3436-5MG04061832977102