Vai a
B2133
N-Benzoyl-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride
protease substrate, chromogenic, ≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Bz-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, Bz-Pro-Phe-Arg-pNA hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 248.00
CHF 210.80
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 714.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’150.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C33H38N8O6 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
679.17
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 210.80
Prezzo di listinoCHF 248.00Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Benzoyl-Pro-Phe-Arg-p-nitroanilide hydrochloride, protease substrate
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
methanol: 25 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)c3ccccc3)C(=O)Nc4ccc(cc4)N(=O)=O
InChI
1S/C33H38N8O6.ClH/c34-33(35)36-19-7-13-26(29(42)37-24-15-17-25(18-16-24)41(46)47)38-30(43)27(21-22-9-3-1-4-10-22)39-31(44)28-14-8-20-40(28)32(45)23-11-5-2-6-12-23;/h1-6,9-12,15-18,26-28H,7-8,13-14,19-21H2,(H,37,42)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36);1H
InChI key
OGYWLWIIQPDFPW-UHFFFAOYSA-N
General description
A chromogenic substrate for Agkistrodon contortrix thrombin-like enzyme and plasma kallikrein.[1][2]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
87528B7260T0273
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
methanol: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)