Vai a
B1901
Bradykinin Fragment 2-9
≥97% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 41.40
CHF 35.19
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 165.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H61N11O10
Numero CAS:
Peso molecolare:
904.02
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
CHF 35.19
Prezzo di listinoCHF 41.40Risparmia il 15%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(=N)NCCCC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)C4CCCN4C(=O)C5CCCN5)C(O)=O
InChI
1S/C44H61N11O10/c45-44(46)48-20-8-16-30(43(64)65)51-38(59)32(24-28-13-5-2-6-14-28)52-40(61)35-18-10-22-55(35)42(63)33(26-56)53-37(58)31(23-27-11-3-1-4-12-27)50-36(57)25-49-39(60)34-17-9-21-54(34)41(62)29-15-7-19-47-29/h1-6,11-14,29-35,47,56H,7-10,15-26H2,(H,49,60)(H,50,57)(H,51,59)(H,52,61)(H,53,58)(H,64,65)(H4,45,46,48)
InChI key
ZZHVXIPXTCBVBE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Inhibits ACE (angiotensin converting enzyme) and potentiates bradykinin (BK).
The des-arginine-1 bradykinin (BK) peptide (2-9) has no detectable contractile activity, inhibits ACE (angiotensin converting enzyme) and potentiates BK.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B1401K1632SAB5701001
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
liquid
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
UniProt accession no.
P01042
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827), KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
human ... KNG1(3827)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
B1901-1MG04061826149416
B1901-5MG04061832674568