Vai a
B1793
Bafilomycin A1
from Streptomyces griseus, ≥90% (HPLC), film, V-ATPase inhibitor
Bafilomycin A1 from Streptomyces griseus
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 173.00
10 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 452.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H58O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
622.83
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
4730700
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
film
CHF 173.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Bafilomicina A1, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
film
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@H]1\C=C\C=C(C)\C[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)\C=C(C)\C=C(OC)C(=O)OC1[C@@H](C)[C@@H](O)[C@H](C)[C@@]2(O)C[C@@H](O)[C@H](C)[C@H](O2)C(C)C
InChI
1S/C35H58O9/c1-19(2)32-24(7)27(36)18-35(40,44-32)26(9)31(38)25(8)33-28(41-10)14-12-13-20(3)15-22(5)30(37)23(6)16-21(4)17-29(42-11)34(39)43-33/h12-14,16-17,19,22-28,30-33,36-38,40H,15,18H2,1-11H3/b14-12+,20-13+,21-16+,29-17-/t22-,23+,24-,25-,26-,27+,28-,30-,31+,32+,33+,35+/m0/s1
InChI key
XDHNQDDQEHDUTM-JQWOJBOSSA-N
General description
Struttura chimica: macrolide
Application
La bafilomicina A1 è stata usata:
  • come inibitore dell′autofagia per studiarne gli effetti sulla steatosi epatica in epatociti umani
  • come inibitore della H+-ATPasi di tipo vacuolare per studiarne gli effetti sulla vitalità cellulare, sulla percentuale di cellule PI-positive e sulla secrezione di insulina stimolata da glucosio (GSIS) in cellule INS-1 di topo[1]
  • come inibitore della H+-ATPasi di tipo vacuolare per studiarne gli effetti sulla degradazione di tau in cellule SH-SY5Y umane[2]
Biochem/physiol Actions
Inibitore specifico dell′H+-ATPase (V-ATPasi) di tipo vacuolare.
La bafilomicina A1 inibisce la fusione autofagosoma-lisosoma e l′acidificazione degli autolisosomi, ossia le fasi coinvolte nel processo autofagico necessario per mantenere funzionale il flusso autofagico e l′omeostasi cellulare.[3]
Un inibitore specifico dell′H+-ATPase (V-ATPasi) di tipo vacuolare in cellule animali e vegetali e microorganismi.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
R0395O487646745
Bafilomicina A1 ≥90% (HPLC)
Sigma-Aldrich
B1793
Bafilomicina A1
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% total oligomycins basis (HPLC)
assay
-
form
film
form
powder
form
powder
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
enzyme | inhibits, protein synthesis | interferes
mode of action
enzyme | inhibits
mode of action
protein synthesis | interferes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bafilomicina A1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review