Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 316.00 |
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 1’260.00 CHF 1’071.00 |
Informazioni su questo articolo
CHF 316.00
Nome del prodotto
(±)-Bay K8644, calcium channel agonist
Quality Segment
assay
≥97.5% (HPLC)
form
powder
color
yellow to dark yellow
mp
168-170 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, methanol and ethanol: 63 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C(OC)=O)C(C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C([N+]([O-])=O)=C(C)N1
InChI
1S/C16H15F3N2O4/c1-8-12(15(22)25-3)13(14(21(23)24)9(2)20-8)10-6-4-5-7-11(10)16(17,18)19/h4-7,13,20H,1-3H3
InChI key
ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Cacna1c(24239)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.5% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Gene Information rat ... Cacna1c(24239) | Gene Information human ... ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, H2O: insoluble, methanol and ethanol: 63 mg/mL | solubility H2O: slightly soluble, ethanol: soluble (Organic solutions are stable for at least 20 days at RT.) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?