Vai a
B0267
1-(tert-Butoxycarbonyl)1H-1,2,4-triazole
Sinonimo/i:
1-Boc-1H-1,2,4-triazole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.18
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-570-5
Beilstein/REAXYS Number:
608511
MDL number:
bp
75 °C/0.35 mmHg (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)n1cncn1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)