Vai a
A9418
Sieroalbumina
lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Albumina bovina, Albumina siero bovino, BSA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 553.00
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 902.00
500 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 3’410.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
NACRES:
NA.75
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Impurities:
BT and VSV virus, tested
CHF 553.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
bovine
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
form
lyophilized powder
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
BT and VSV virus, tested
loss
≤5%
pH
5.0-5.6
solubility
H2O: 40 mg/mL
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
L'albumina sierica bovina è una proteina usata come modello in vari studi ed è composta da 583 aminoacidi. È una proteina solubile in acqua con un peso molecolare di 66,4 kDa. Sei α-eliche formano i tre domini omologhi della BSA. A seconda del pH può andare incontro a una isomerizzazione conformazionale reversibile. La struttura nativa della proteina diventa reattiva e flessibile in seguito a riscaldamento.
Application
L'albumina sierica bovina è stata utilizzata nella soluzione di lavaggio per l′analisi di citometria a flusso, nella soluzione per la digestione dei tessuti e nella soluzione bloccante per il test ELISA (saggio immuno-assorbente legato a un enzima). È stata inoltre utilizzata nel buffer di risospensione per la citometria a flusso.
Biochem/physiol Actions
L′albumina di siero bovino è ampiamente usata come additivo per i terreni di coltura cellulare, soprattutto per quelli privi di siero. Offre una gamma di vantaggi tra cui la protezione dal danno ossidativo e la stabilizzazione di altri componenti dei terreni come gli acidi grassi e il piridossale.
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
Preparation Note
Chiamato anche V frazione di Cohn; questo prodotto è ottenuto mediante una modifica del processo di Cohn per il frazionamento del plasma a freddo mediante etanolo.
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A3156B6917A3608
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
New Zealand origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable-98% using Agarose
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥96% (agarose gel electrophoresis)
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
biological source
bovine
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore serum albumin's role in serum-free cell culture systems for biomanufacturing.
Contenuto correlato
Learn about bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A9418-100G04061835568109
A9418-500G04061835568123
A9418-6X100G04061832310824
A9418-50G04061835522569
A9418-5G04061835507214
A9418-10G04061835568116
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. Is BSAS A9418, Protease-free and suitable for Organoid Culture (Growth Factor preparations)? This Cat# doesn't say Fraction-V? Is it protease free or not?
    1 answer
    1. This product is Cohn fraction V Albumin prepared by a modified method of Cohn cold alcohol precipitation. It is not tested for protease content. It is suitable for general cell culture applications, so it is expected to be suitable for organoid culture. Please refer to the Albumin Application Selection Guide at the link below for additional details and navigate to the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page to 'View Sample CoA', or to access a lot-specific Certificate under ‘Certificate of Analysis’:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/538/albumin-application-selection-guide.pdf
      Helpful?
  2. Hello, Can you send me the amino acid sequence and the Uniprot or PDB file?
    1 answer
    1. Historically, the molecular weight of BSA has been cited as 66,1201 or 66,2672. However, it was revised in 1990 to 66,4303. All three values are based on amino acid sequence information available at the time of publication. The complete sequence can be found in the UniProt
      https://www.uniprot.org/uniprotkb/P02769/entry
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/250/584/a9418pis.pdf
      Helpful?
  3. I make a mistake to put this BSA powder  (A9647-100G) in the room temperature for 39 hours. Can it still work?
    1 answer
    1. The long term storage recommendation for this product is refrigerated at 2-8 °C, but it is shipped at ambient temperature. Refrigerated products that ship at ambient temperature are stable for up to 2 weeks to allow for transit time. Items left at room temperature for short periods will not be adversely effected.
      Helpful?
  4. Would it be safe to use product A9418 if it was accidentally stored at -20°C for approximately 24 hours, even though it is intended to be stored at 2-8°C?
    1 answer
    1. The performance of the item after storing it at -20°C cannot be guaranteed, and testing its functionality is recommended.
      Helpful?
  5. Can BSA ever contain alpha1 anti-trypsin as a contaminant?
    1 answer
    1. The available Bovine Serum Albumin products are not tested for the presence of alpha-1 antitrypsin (AAT). AAT is typically found in Bovine Serum, however, it is unknown if the isolation and purification methods employed in the production of BSA would degrade this protein. A brief search of the literature shows AAT has a molecular weight range of 45 - 52 kDa. It is irreversibly degraded at pH levels below 5. A further review of the literature on potential removal or purification would be recommended.