Vai a
A8727
Antalarmin hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, CRF1 antagonist
Sinonimo/i:
N-Butyl-N-ethyl-2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolol[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 244.00
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 864.00
CHF 734.40
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34N4·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
415.01
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
CHF 244.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Antalarmin hydrochloride, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4.ClH/c1-9-11-12-27(10-2)23-21-18(6)19(7)28(24(21)26-20(8)25-23)22-16(4)13-15(3)14-17(22)5;/h13-14H,9-12H2,1-8H3;1H
InChI key
CGDGXEDXEXACKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Antalarmin hydrochloride is a non-peptide CRF1 corticotropin-releasing factor receptor antagonist.
Antalarmin hydrochloride has been used:
  • to study its effect on stress-induced tryptophan hydroxylase 2 activity[1]
  • to study the anxiogenic effects of corticotropin-releasing factor 1 (CRF1) activation
  • to analyze the therapeutic effect of blocking corticotrophin-releasing hormone (CRH) signaling in treating social stress-induced depression
Biochem/physiol Actions
Antalarmin hydrochloride is a non-peptide CRF1 corticotropin-releasing factor receptor antagonist.
Antalarmin serves as a non steroidal inhibitor of pregnancy even during the early stages. It is known to delay parturition. It also prevents the development of gastric ulcers which arises in response to stress.
Features and Benefits
This compound is featured on the Corticotropin-Releasing Factor Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T0202L9167PZ0100
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: ~10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, under inert gas
storage condition
-
storage condition
desiccated
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8727-10MG04061832895673
A8727-50MG04061832895680