Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 185.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 185.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
1-Amino-3,3-diethoxypropane, ≥95%, liquid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
solubility
water: miscible
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Amino-3,3-diethoxypropane is an effective modulator of alginate and chitosan based hydrogels and effectively used for the delivery of bone marrow stromal cells (BMSCs) for regeneration of cartilage.
Application
1-Amino-3,3-diethoxypropane has been used:
- with alginate in the preparation of hydrogel
- in the generation of polyethylene glycol (PEG) polyethylenimine (PEI) polyplexes conjugate for transfection studies in hepatocellular carcinoma cell cultures
- as a component of pH-sensitive PEG derivative for lipopolyplexes formation
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8597-25G | 04061838160942 |