Vai a
A8592
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2-perossidasi (HRP)
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, Mouse monoclonal
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale ANTI-FLAG® M2, Anti-ddddk, Anti-dykddddk
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.2 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 974.00
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’890.00
5 x 1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2’620.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41106514
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
M2, monoclonal
Application:
ELISA (i)
Citations:
1904
CHF 974.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
M2, monoclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
species reactivity
all
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
isotype
IgG1
immunogen sequence
DYKDDDDK
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GPX1(2876)
General description
Il Monoclonal ANTI-FLAG M2-Peroxidase è un anticorpo IgG di topo coniugato in modo covalente con la perossidasi del rafano (HRP). L′anticorpo si lega alle proteine di fusione FLAG e riconosce l′epitopo FLAG sui peptidi FLAG N-terminali, Met-N-terminali, C-terminali e interni.
Application
Per un rilevamento semplice, in un′unica fase, con immunoistochimica, ELISA o Western blotting. Particolarmente utile nel rilevamento delle proteine di fusione FLAG espresse nell′ospite murino, ove gli anticorpi secondari anti-topo possono causare cross reattività.
Diluizione consigliata per immunoistochimica e western blotting da 1:100 a 1:1000
Diluizione consigliata per ELISA 1:20.000
Esplora tutti i dettagli di prodotto sul nostro portale dedicato alle applicazioni FLAG®.
Physical form
Soluzione in tampone fosfato salino contenente glicerolo al 50% con l′aggiunta di un conservante e uno stabilizzatore
Preparation Note
Diluire la soluzione di ANTI-FLAG M2-Peroxidase in soluzione salina tamponata con Tris (TBS): 0,05 M Tris, pH 7,4, con 0,15 M NaCl.
Legal Information
ANTI-FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9469F3040SAB4301135
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
species reactivity
all
clone
M2, monoclonal
clone
M2, monoclonal
clone
M1, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
(Bioreactor)
biological source
rabbit
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
alkaline phosphatase conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
technique(s)
indirect ELISA: 1:20,000
technique(s)
western blot: 10 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:1000-1:5000 (Cell Lysate)
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Glycans play a key role in protein structure and disease; representation on cell surfaces is the glycome.
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A8592-5X1MG04061833396889
A8592-.2MG04061835511761
A8592-1MG04061833392409
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I am currently using your product A8592 HRP in my analytical method with QuantaBlu fluorescence substrate complex. Is it possible to use TMB substrate instead of QuantaBlu fluorescence substrate with the A8592 HRP conjugate?
    1 answer
    1. A8592 is an HRP-conjugated antibody. The product information sheet can be downloaded here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/111/306/a8592dat-mk.pdf
      Although we do not routinely test 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine (TMB) in-house, it is a standard chromogenic substrate for horseradish peroxidase, so it is expected to work with the A8592 conjugate.
      QuantaBlu from ThermoFisher is a fluorogenic substrate; TMB is colorimetric.
      You should expect lower sensitivity with TMB compared with QuantaBlu, as fluorescence detection generally offers higher sensitivity.
      The TMB-HRP reaction produces a soluble end-product that is blue in color and can be read spectrophotometrically at 370 nm or 650 nm.
      The reaction may be stopped with acid, resulting in a yellow solution that is read at 450 nm.
      Published protocol for use of A8592 together with TMB include:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3709174/pdf/cpb-0026-0363.pdf
      https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2022.869825/full
      https://www.nature.com/articles/s41556-024-01448-1
      Helpful?
  2. What are the appropriate storage conditions for Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody?
    1 answer
    1. This product ships on wet ice and it is recommended to store the undiluted antibody at 0 to -20°C.  Once diluted, repeated freezing and thawing is not recommended.
      Helpful?
  3. Can product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, be used for immunohistochemistry?
    1 answer
    1. The product cannot be used on paraffin embedded tissue sections, but it does work on fixed culture cells (as indicated on the Product Information Sheet) and also may work on frozen sections.
      Helpful?
  4. How is Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, supplied?
    1 answer
    1. Product No. A8592, ANTI-FLAG M2-peroxidase is supplied as a solution in 10 mM sodium phosphate, pH 7.4, containing 150 mM NaCl and 50% glycerol, plus stabilizer and preservative.  The conjugate protein concentration is approximately 1 mg/ml.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. I am getting a high background on my Western blots using Product No. A8592, Monoclonal Anti-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody.  What can I do to fix this?
    1 answer
    1. There is a troubleshooting guide provided at the end of the product information sheet.  Some suggestions include the following:  adjusting antibody titer, increase number of washes, increase stringency of washes by addition of 0.05% TWEEN 20 or 0.1% TRITON X-100 to the wash buffers, and/or increase the incubation and wash temperatures.
      Helpful?
  7. What concentration of Product No. A8592, Monoclonal ANTI-FLAG® M2-Peroxidase (HRP) antibody, is recommended for my application?
    1 answer
    1. An antibody titer from 1:100 to 1:1000 is recommended for immunocytochemistry and Western blot.  Minimum antibody titer recommended for ELISA is 1:20,000.  Adjust antibody titer to maximize detection sensitivity and to minimize background.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews