Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI key
LUJVUUWNAPIQQI-QAGGRKNESA-N
Gene Information
human ... CYP19A1(1588)
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?