Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 units | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 827.00 |
Informazioni su questo articolo
Form:
membrane suspension
Biological source:
human
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiBiochem/physiol Actions
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 10% sucrose, pH 7.65. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source Porcine | biological source - |
| form membrane suspension | form frozen liquid | form suspension | form membrane suspension |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
GPCR | - | - | - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?