Vai a
A6720
N-Acetyl-Trp-Glu-His-Asp-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
Ac-WEHD-AFC
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 487.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
CHF 487.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3c[nH]cn3)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc4ccc5c(OC(=O)C=C5C(F)(F)F)c4
InChI
1S/C38H37F3N8O11/c1-18(50)45-27(10-19-15-43-25-5-3-2-4-22(19)25)36(58)47-26(8-9-31(51)52)34(56)48-28(11-21-16-42-17-44-21)37(59)49-29(14-32(53)54)35(57)46-20-6-7-23-24(38(39,40)41)13-33(55)60-30(23)12-20/h2-7,12-13,15-17,26-29,43H,8-11,14H2,1H3,(H,42,44)(H,45,50)(H,46,57)(H,47,58)(H,48,56)(H,49,59)(H,51,52)(H,53,54)/t26-,27-,28-,29-/m0/s1
InChI key
NEGOLAGPKZGIKJ-DZUOILHNSA-N
Biochem/physiol Actions
Fluorogenic substrate for caspase 1 and 5.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1086A0466A9965
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO/DMF: 20 mM
solubility
DMSO: 10 mM
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
color
yellow
color
white
color
white
color
white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)