Vai a
A6500
Acetylcholine bromide
≥99%
Sinonimo/i:
ACh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 209.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)3N(Br)CH2CH2OCOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.11
UNSPSC Code:
51151519
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-622-4
Beilstein/REAXYS Number:
3572117
MDL number:
CHF 209.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
140-143 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.BrH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZEHGKSPCAMLJDC-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Application
Acetylcholine is an endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses that amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions. Acetylcholine bromide is used as an acetylcholine receptor agonist to identify, characterize and differentiate among types of cholinergic receptors. Acetylcholine bromide is used as an inhibitor to identify and characterize natural and mutated butyrylcholinesterase(s).
Biochem/physiol Actions
Endogenous neurotransmitter at cholinergic synapses; amplifies action potential of the sarcolemma thereby inducing muscle contractions.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A9101A6625A2661
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
~99%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Gene Information
human ... CHRM3(1131)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A6500-100G04061835515738