Vai a
A5004
2-Amino-4,6-dimethylpyrimidine
Sinonimo/i:
Acetylacetoneguanidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
123.16
EC Number:
212-181-5
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110735
mp
151-153 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)nc(N)n1
InChI
1S/C6H9N3/c1-4-3-5(2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,8,9)
InChI key
IDQNBVFPZMCDDN-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)