Vai a
A4665
Alameticina
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Antibiotico U-22324
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 558.00
10 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 1’000.00
25 mg
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf
CHF 2’120.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5213858
CHF 558.00
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)CNC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)C(C)(C)NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)C(C)(C)NC(C)=O)C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)NC(C)(C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)Cc3ccccc3
InChI
1S/C92H150N22O25/c1-47(2)43-58(72(127)108-92(24,25)84(139)113-41-29-33-59(113)73(128)103-65(48(3)4)75(130)111-90(20,21)82(137)112-89(18,19)80(135)102-56(37-40-64(120)121)70(125)101-55(35-38-61(93)117)69(124)98-54(46-115)44-53-31-27-26-28-32-53)99-63(119)45-95-77(132)85(10,11)110-76(131)66(49(5)6)104-81(136)88(16,17)107-71(126)57(36-39-62(94)118)100-67(122)50(7)96-78(133)86(12,13)106-68(123)51(8)97-79(134)87(14,15)109-74(129)60-34-30-42-114(60)83(138)91(22,23)105-52(9)116/h26-28,31-32,47-51,54-60,65-66,115H,29-30,33-46H2,1-25H3,(H2,93,117)(H2,94,118)(H,95,132)(H,96,133)(H,97,134)(H,98,124)(H,99,119)(H,100,122)(H,101,125)(H,102,135)(H,103,128)(H,104,136)(H,105,116)(H,106,123)(H,107,126)(H,108,127)(H,109,129)(H,110,131)(H,111,130)(H,112,137)(H,120,121)/t50-,51-,54+,55-,56-,57-,58-,59-,60-,65-,66-/m0/s1
InChI key
LGHSQOCGTJHDIL-SLKIUSOBSA-N
General description
L′alameticina è un antibiotico e un peptide citolitico in grado di assumere una struttura ad α-elica anfipatica nelle membrane biologiche.[1] Si tratta di un peptaibolo lineare composto da 20 residui amminoacidici. Appartiene alla classe dei peptidi non ribosomiali (NRP) e contiene anche residui di acido alfa-ammino-isobutirrico.[2]
Application
L′alameticina derivata da Trichoderma viride è stata usata:
  • per esaminare l′effetto dei trasportatori del glutammato sui canali al K+ transienti extracellulari dipendenti da Na+/K+-ATPasi durante l′attività neuronale[3]
  • per analizzare la formazione di canali permeabili agli anioni nei doppi strati lipidici planari indotta da magainina I derivata dalla cute di Xenopus[1]
  • per studiare la permeabilità del meristema apicale e dell′epidermide delle radici di Arabidopsis thaliana e la resistenza di quest′ultima all′alameticina indotta dalla cellulasi[2]
  • per studiare gli effetti citotossici della ficotossina acido okadaico e delle micotossine su linee cellulari umane intestinali (HT-29) e di neuroblastoma (SH-SY5Y)[4]
  • per analizzare le variazioni strutturali e l′attività biologica dei peptaiboli ottenuti dal clade di Longibrachiatum appartenente al genere dei funghi filamentosi Trichoderma[5]
Biochem/physiol Actions
L′alameticina è responsabile dell′induzione della resistenza nei vegetali, per i quali risulta dannosa perché causa lesioni e morte rapida associata alla scissione dell′acido ribonucleico ribosomiale (rRNA). Può causare permeabilità del meristema apicale e dell′epidermide delle radici di A. thaliana. L′alameticina è responsabile dell′avvolgimento a spirale dei viticci di Bryonia dioica indotto dai giasmonati.[5]
Analysis Note
Una miscela di omologhi della alameticina
Other Notes
Ac-2-MeAla-L-Pro-2-MeAla-L-Ala-2-MeAla-L-Ala-L-Glu(NH2)-2-MeAla-L-Val-2-MeAla-Gly-L-Leu-2-MeAla-L-Pro-L-Val-2-MeAla-2-MeAla-L-Glu-L-Glu(NH2)-fenilalaninolo
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5361A4888A2411
Alameticina ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A4665
Alameticina
Amfotericina B ~80% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A4888
Amfotericina B
Amfotericina B BioReagent, suitable for cell culture, ~80% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A2411
Amfotericina B
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
antibiotic activity spectrum
fungi, yeast
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
assay
~80% (HPLC)
form
powder
form
DMSO solution
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf