Vai a
A4566
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride
protease substrate, ≥99.0% (TLC), powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 387.00
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 771.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H18N6O3 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.23
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
CHF 387.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Arginine p-nitroanilide dihydrochloride, protease substrate
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C12H18N6O3.ClH/c13-10(2-1-7-16-12(14)15)11(19)17-8-3-5-9(6-4-8)18(20)21;/h3-6,10H,1-2,7,13H2,(H,17,19)(H4,14,15,16);1H/t10-;/m0./s1
InChI key
KBODDOUNTSALJF-PPHPATTJSA-N
Biochem/physiol Actions
p-Nitroanilides derivatives of amino acids are mostly used as chromogenic substrates for measuring the activity of proteolytic enzymes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A2027B7260B4750
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
DMSO:methanol (1:1): 49.00-51.00 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
solubility
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMSO:methanol (1:1): 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A4566-100MG04061833374702
A4566-250MG04061833374719