Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Azo dye-impregnated collagen, collagenase substrate
biological source
bovine skin
form
powder
technique(s)
activity assay: suitable
suitability
suitable for non-specific protease substrate (Dye-impregnated hide powder.)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Nur Syafiqah Muhammed et al.
The protein journal, 40(3), 419-435 (2021-04-20)
Acinetobacter baumannii is a ubiquitous bacteria that is increasingly becoming a formidable nosocomial pathogen. Due to its clinical relevance, studies on the bacteria's secretory molecules especially extracellular proteases are of interest primarily in relation to the enzyme's role in virulence.
R Chavira et al.
Analytical biochemistry, 136(2), 446-450 (1984-02-01)
Azocoll, an insoluble, ground collagen to which a bright-red azodye is attached has been widely used for the assay of proteolytic enzymes. Earlier studies showed that hydrolysis of azocoll progressed linearly as a function of proteinase concentration but in an
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A4341-1G | 04061833368725 |
| A4341-5G | 04061832921204 |