Vai a
A3171
Alternariol monomethyl ether
from Alternaria alternata (tenuis), AhR/ARNT inhibitor, powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 350.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
272.25
UNSPSC Code:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
CHF 350.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Alternariol monomethyl ether from Alternaria alternata (tenuis),
form
powder
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)Oc3cc(O)cc(C)c3-c2c1
InChI
1S/C15H12O5/c1-7-3-8(16)4-12-13(7)10-5-9(19-2)6-11(17)14(10)15(18)20-12/h3-6,16-17H,1-2H3
InChI key
LCSDQFNUYFTXMT-UHFFFAOYSA-N
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A1312S0149A0781
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A3171-5MG04061832938820