Vai a
A2706
Ammonium acetate solution
Molecular Biology, 7.5 M
Ammonium acetate solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 140.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 181.00
1 L
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 309.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COONH4
Numero CAS:
Peso molecolare:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
CHF 140.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
I produttori di prodotti diagnostici devono utilizzare un prodotto con un diverso grado di purezza: SRE0035
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Level
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
concentration
7.5 M
foreign activity
DNase and RNase, none detected
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate solution has been used:
  • to prepare mobile phases A and B for sphingolipid liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) analyse
  • for RNA polyA tailing, cDNA synthesis, and digestion of RNA
  • in the assessment of in vitro mitochondrial copy number in C9orf72 amyotrophic lateral sclerosis motor neurons
Preparation Note
Prepared in 18 megohm water
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
09691SRE003532301-M
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
concentration
7.5 M
concentration
~5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Johan Bielecki et al.
Science advances, 5(5), eaav8801-eaav8801 (2019-05-07)
The possibility of imaging single proteins constitutes an exciting challenge for x-ray lasers. Despite encouraging results on large particles, imaging small particles has proven to be difficult for two reasons: not quite high enough pulse intensity from currently available x-ray
Shi Hu et al.
Oncotarget, 6(3), 1695-1706 (2015-01-31)
Human epidermal growth factor receptors (HERs or ErbBs) play crucial roles in numerous cellular processes. ErbB2 is a key member of ErbB family, and its overexpression is recognized as a frequent molecular abnormality. In cancer, this overexpression correlates with aggressive
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2706-100ML04061833359655
A2706-500ML04061838177551
A2706-1L04061838254597
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews