Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 161.00 | |
| 5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 545.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Level
biological source
Porcine kidney, microbial, plant
product line
BioReagent
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-2-3(5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI key
QWCKQJZIFLGMSD-VKHMYHEASA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source Porcine kidney, plant, microbial | biological source - | biological source - | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A2536-1G | 04061833350447 |
| A2536-5G | 04061833350485 |