Vai a
A2326
Amyloid β-Protein Fragment 40-1
≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 213.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C194H295N53O58S
Numero CAS:
Peso molecolare:
4329.80
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
CHF 213.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... APP(351)
Biochem/physiol Actions
Inactive control against Αβ [1-40].
Other Notes
The N−C inverted sequence of Αβ [1-40].
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A5080A7973A4848
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥87% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A2326-.1MG04061833217337