Vai a
A1911
AMPSO sodium salt
Sinonimo/i:
3-([1,1-Dimethyl-2-hydroxyethyl]amino)-2-hydroxypropanesulfonic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 462.00
CHF 346.50
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H16NO5SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
CHF 346.50
Prezzo di listinoCHF 462.00Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
crystalline powder
Quality Segment
color
white
useful pH range
8.3-9.7
pKa (25 °C)
9.0 (Free acid)
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].CC(C)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO5S.Na/c1-7(2,5-9)8-3-6(10)4-14(11,12)13;/h6,8-10H,3-5H2,1-2H3,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
InChI key
UVGYCHPTWHWEPZ-UHFFFAOYSA-M
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A6659M8767T0647
AMPSO ≥99% (titration)
Sigma-Aldrich
A6659
AMPSO
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
color
white
color
-
color
-
color
-
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
8.3-9.7
useful pH range
6.2-7.6
useful pH range
7.7-9.1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A1911-100G04061832546407