Vai a
A1393
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate
≥93%
Sinonimo/i:
AICAR monophosphate, N1-(β-D-5′-Phosphoribofuranosyl)-5-aminoimidazole-4-carboxamide, NSC 283955, NSC 292227, ZMP
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 605.00
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’240.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15N4O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
338.21
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-212-1
NACRES:
NA.51
Assay:
≥93%
Form:
powder
CHF 605.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
mol wt
338.21  g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N2C=NC(C(N)=O)=C2N)O[C@@H]1COP(O)(O)=O
InChI
1S/C9H15N4O8P/c10-7-4(8(11)16)12-2-13(7)9-6(15)5(14)3(21-9)1-20-22(17,18)19/h2-3,5-6,9,14-15H,1,10H2,(H2,11,16)(H2,17,18,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NOTGFIUVDGNKRI-UUOKFMHZSA-N
General description
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-beta-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR), a natural metabolic intermediate of purine biosynthesis, is usually found in all organisms. It is produced from succinyl-AICAR (SAICAR) with the help of adenylosuccinate lyase (ASL) enzyme.
Application
5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate has been used in the study to explore the anticancer effect of nine statins in breast cancer and glioblastoma.[1]
AICAR monophosphate is a 5′′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics AMP. AICAR is an adenosine monophophate (AMP)-activated protein kinase (AMPK) activator/agonist.
Biochem/physiol Actions
A 5′-phosphorylated analog of cell permeable AICAR that mimics adenosine monophosphate (AMP). It is an AMP-activated protein kinase (AMPK) activator.
In humans, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide-1-β-D-ribofuranosyl 5′-monophosphate (AICAR) is found to be accumulated in numerous metabolic diseases. It can increase the endurance of sedentary mice. AICAR exhibits antiproliferative effects. It can induce apoptosis of aneuploid cells.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A997806595123041
AICAR ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A9978
AICAR
assay
≥93%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mol wt
338.21  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A1393-50MG04061833001844
A1393-100MG04061833342237