Vai a
A0878
Ala-Gly
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
L-Alanyl-glycine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH(NH2)CONHCH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-699-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1723438
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Ala-Gly,
assay
≥99% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(6)5(10)7-2-4(8)9/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,10)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI key
CXISPYVYMQWFLE-VKHMYHEASA-N
Biochem/physiol Actions
Alanyl dipeptides such as ala-leu, ala-lys, ala-gly, ala-pro, ala-tyr and ala-phe may be used in physicochemical studies or to evaluate dipeptide separation technologies. Alanyl dipeptides may also be used for studying cell uptake mechanisms, dipeptide metabolism or cell growth supplementation benefits.
L-alanylglycine is a simple nutritional dipeptide also used for physical chemistry studies such as hydrogen bonding and heavy metal complexation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G3882P3501C6154
Ala-Gly
Sigma-Aldrich
A0878
Ala-Gly
Gly-Gly-Gly-Gly
Sigma-Aldrich
G3882
Gly-Gly-Gly-Gly
Phe-Gly-Gly
Sigma-Aldrich
P3501
Phe-Gly-Gly
Z-Gln-Gly γ-glutamyl donor substrate
Sigma-Aldrich
C6154
Z-Gln-Gly
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
white to off-white
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A0878-1G04061826681213
A0878-5G04061833334546