Vai a
A0451
Aloin
from Curacao aloe, ~50%
Sinonimo/i:
1,8-Dihydroxy-10-(β-D-glucopyranosyl)-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, 10-β-D-Glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9(10H)-anthracenone, Aloin A, Barbaloin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H22O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
418.39
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-808-0
Beilstein/REAXYS Number:
6077558
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Curacao aloe
Quality Segment
form
powder
concentration
~50%
color
yellow to brown
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24
InChI
1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI key
AFHJQYHRLPMKHU-OSYMLPPYSA-N
Biochem/physiol Actions
Purgative activity in rats requires activation by Eubacterium sp. strain BAR or similar intestinal anaerobe, presumably by conversion to aloe-emodin anthrone.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B6906PHL895581013727
Aloin from Curacao aloe, ~50%
Sigma-Aldrich
A0451
Aloin
Aloin from Aloe barbadensis Miller leaves, ≥97%
Sigma-Aldrich
B6906
Aloin
Aloin A phyproof® Reference Substance
PHL89558
Aloin A
Aloin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1013727
Aloin
biological source
Curacao aloe
biological source
Aloe barbadensis Miller leaves
biological source
-
biological source
-
solubility
pyridine: 50 mg/mL, clear, dark red to very dark red and red purple
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, light yellow to yellow
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
418.39  °C ((785.10 °F ))
mp
-
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aloin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
A0451-25G04061833333921