Cambia visualizzazione
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 153.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9KO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[K+].O[C@@H]1C[C@@](O)(CC(=O)[C@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C7H10O6.K/c8-3-1-7(13,6(11)12)2-4(9)5(3)10;/h3,5,8,10,13H,1-2H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t3-,5+,7-;/m1./s1
InChI key
XOXNBNMEMILWBJ-HOMRGJANSA-M
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97.0% (TLC) | assay ≥98% (enzymatic) | assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥97.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| optical activity [α]/D -48.0±4.0°, c = 1.5 in H2O | optical activity - | optical activity - | optical activity [α]/D 12.0±2.0°, c = 1 in H2O |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 96401-100MG | 04061832405650 |
| 96401-25MG | 04061832405667 |