Vai a
93606
Atto 647N-Biotin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Biotin-Atto 647N
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 670.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161900
CHF 670.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 642.0-648.0 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
Application
Atto fluorescent labels are designed for high sensitivity applications, including single molecule detection. Atto labels have rigid structures that do not show any cis-trans-isomerization. Thus these labels display exceptional intensity with minimal spectral shift on conjugation.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
432089263728616
Atto 590-Biotin BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
43208
Atto 590-Biotin
Atto 565-Biotin
Sigma-Aldrich
92637
Atto 565-Biotin
Atto 425-Biotin BioReagent, suitable for fluorescence, ≥95.0% (HPCE)
Sigma-Aldrich
28616
Atto 425-Biotin
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
suitable for fluorescence
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPCE)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. What is Atto 647N-Biotin chemical structure?
    1 answer
    1. The complete structure of this material is not available. The biotin derivative may be used for binding proteins such as avidin and streptavidin. Please see the image below for the Atto 647N structure.