Vai a
93516
Atto Rho6G NHS ester
suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 357.00
CHF 178.50
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
CHF 178.50
Prezzo di listinoCHF 357.00Risparmia il 50%
Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
assay
≥90% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
UV absorption
λ: 533-539 nm Amax
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
−20°C
General description
Atto Rho6G NHS ester is a new rhodamine dye, based on the well-known laser dye Rhodamine 6G. The new label is functionalized for coupling to biomolecules such as DNA, RNA or proteins. Atto Rho6G NHS ester shows strong absorption, extraordinary high fluorescence quantum yield, high thermal and photo-stability, and very little triplet formation.
After coupling to a substrate Atto Rho6G NHS ester carries a net electric charge of +1.
The label is moderately hydrophilic.
find more information here
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
888219416967455
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
88821
Atto Rho6G
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for fluorescence
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥90% (HPLC)
assay
90.0% (HPLC)
assay
-
assay
90% (Coupling efficiency with benzylamine, HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
manufacturer/tradename
ATTO-TEC GmbH
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
W267104-10KG-K04061837800443
W267104-100G-K04061837515880
W267112-1KG-K04061838093387
W267112-SAMPLE-K04061838191953
W267104-1KG-K04061837800450
W267112-100G-K04061838180735
W267104-SAMPLE-K04061837515897
302880-100G04061826666098
302880-25G04061826666104
41340-1ML04061832081687
93516-1MG04061823370233